Principaux documents
SY3H95ECD93A
Synthonix Corporation
methyl 4-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.62
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)6-5-11-12-4-2-3-7(10)8(6)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
JZSLHWOPNFSRLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60447.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60447.html