Principaux documents
SY3H94E1CBCB
Synthonix Corporation
n-Octadecylzinc bromide, 0.50 M in THF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.79
Numéro MDL:
Iupac Name
bromo(octadecyl)zinc
Inchi Code
1S/C18H37.BrH.Zn/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-18H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
JQNWQGPXQZOWEP-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73289.html