Principaux documents
SY3H7CF2B329
Synthonix Corporation
Ethyl 7-nitro-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.21
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 7-nitro-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c1-2-17-11(14)8-6-7-4-3-5-9(13(15)16)10(7)12-8/h3-6,12H,2H2,1H3
Clé InChI
GTZAIVBXGPLYGD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61472.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61472.html