Principaux documents
SY3H7CF29146
Synthonix Corporation
5,6-Dibromo-1H-indole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.95
Numéro MDL:
Iupac Name
5,6-dibromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5Br2NO2/c10-6-1-4-5(9(13)14)3-12-8(4)2-7(6)11/h1-3,12H,(H,13,14)
Clé InChI
ZUKDDHPPAUVCRA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63989.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63989.html