Principaux documents
SY3H7CF29142
Synthonix Corporation
4,4'-Dibromo-3,3'-bithiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.06
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4'-dibromo-3,3'-bithiophene
Inchi Code
1S/C8H4Br2S2/c9-7-3-11-1-5(7)6-2-12-4-8(6)10/h1-4H
Clé InChI
QAVREGJMFYCNKD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63942.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63942.html