Principaux documents
SY3H7CF2901D
Synthonix Corporation
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.59
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-7-2-1-3-8-10-6(5-12)4-11(7)8/h1-5H
Clé InChI
YVSSFFSMLCEHFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63625.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63625.html