Principaux documents
SY3H6E41237E
Synthonix Corporation
trans-4-(Dibenzylamino)cyclohexanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.42
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(dibenzylamino)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C20H25NO/c22-20-13-11-19(12-14-20)21(15-17-7-3-1-4-8-17)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20,22H,11-16H2/t19-,20-
Clé InChI
RWMDJQJCEISWRT-MXVIHJGJSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65759.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65759.html