Key Documents
SY3H6E4120DE
Synthonix Corporation
2-(3,3-difluoroazetidin-1-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3,3-difluoroazetidin-1-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C5H10F2N2/c6-5(7)3-9(4-5)2-1-8/h1-4,8H2
Clé InChI
LNUROOUMAJXKDK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/60425.html
Pictogrammes
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60425.html