Principaux documents
SY3H6E40EE21
Synthonix Corporation
4-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.64
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-3,3-dimethylbutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,4-7)3-5(8)9;/h3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H
Clé InChI
BPUHHUKKURJDMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67050.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/67050.html