Principaux documents
SY3H3D6805F3
Synthonix Corporation
Methyl 2-methoxy-6-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-methoxy-6-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-5-4-6-8(12-2)9(7)10(11)13-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
SWZOXFSVZHAWQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/52831.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52831.html