Principaux documents
SY3H3D67DC72
Synthonix Corporation
Ethane-1,2-diyl bis(1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylate)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)carbonyl]oxy}ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C20H10O10/c21-15(9-1-3-11-13(7-9)19(25)29-17(11)23)27-5-6-28-16(22)10-2-4-12-14(8-10)20(26)30-18(12)24/h1-4,7-8H,5-6H2
Clé InChI
XQBLBHYWXZNCJZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59472.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59472.html