Principaux documents
SY3H3D677B45
Synthonix Corporation
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.03
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(bromomethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11,12)13/h1-3H,4H2
Clé InChI
JVQDTRQMKZMBAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47533.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47533.html