Principaux documents
SY3514242197
Synthonix Corporation
tert-butyl 2-(1-cyanoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(1-cyanoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N2O2/c1-9(8-13)10-6-5-7-14(10)11(15)16-12(2,3)4/h9-10H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
RWMFSSOBMVTXJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/29729.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29729.html