Principaux documents
SY3514242133
Synthonix Corporation
N-methyl-N-(oxetan-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.12
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-N-(3-oxetanyl)-3-azetidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2ClH/c1-9(6-2-8-3-6)7-4-10-5-7;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H
Clé InChI
WIROGUASPOUDJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29643.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29643.html