Principaux documents
SY3514241917
Synthonix Corporation
(1S,2S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S,2S,5R)-3-(tert-butoxycarbonyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-5-6-4-7(6)8(12)9(13)14/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7-,8-/m0/s1
Clé InChI
RTWMQNSZCUYSJJ-FXQIFTODSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/23504.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/23504.html