Principaux documents
SY3457026326
Synthonix Corporation
7-Bromo-3-methyl-1H-indazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.06
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-3-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-5-6-3-2-4-7(9)8(6)11-10-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
WCDHQZBKTKFKRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1701.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1701.html