Principaux documents
SY3432450725
Synthonix Corporation
3-Oxa-9-azabicyclo[3.3.1]nonane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Iupac Name
3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-6-4-9-5-7(3-1)8-6;/h6-8H,1-5H2;1H
Clé InChI
CNFLTPZHQBRTRQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14547.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14547.html