Principaux documents
SY3432449664
Synthonix Corporation
6-Boc-2-chloro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.7
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14ClN3O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-5-7-4-13-9(12)14-8(7)6-15/h4H,5-6H2,1-3H3
Clé InChI
GMGOBQAMJNTCPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14860.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14860.html