Key Documents
SY3390162049
Synthonix Corporation
7-Boc-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-6-12-5-4-9(8)13/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
WWQRKRDWYBRFAA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/7993.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7993.html