Principaux documents
SY3371478816
Synthonix Corporation
4-Pyridazineacetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4-pyridazinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3/c7-3-1-6-2-4-8-9-5-6/h2,4-5H,1H2
Clé InChI
TVQXLINRIUVLHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0143.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0143.html