Key Documents
SAAR5048020
Tartrate double de potassium et de sodium tetrahydrate
univAR
Synonyme(s) :
Acide L(+)-tartrique potassium Sodium salt, Sel de Rochelle, Sel de Seignette
About This Item
Formule linéaire :
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.22
Numéro Beilstein :
6113568
Numéro MDL:
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5048020EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
Clé InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1