Key Documents
SAAR1724920
Copper(II) sulfate pentahydrate
univAR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CuO4S·5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.69
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
univAR
Poids mol.
249.69 g/mol
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1724920EM)
Densité
2.284 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable