Principaux documents
PHL89579
Bakuchiol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Bakutrol, Drupanol, Neuvachiol, Sytenol A, UP 256, (S)-Bakuchiol, 4-[(1E,3S)-3-Ethenyl-3,7-dimethyl-1,6-octadien-1-yl]phenol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.38
Beilstein:
3611720
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Technique(s)
HPLC: suitable
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C/CC[C@@](C)(C=C)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H24O/c1-5-18(4,13-6-7-15(2)3)14-12-16-8-10-17(19)11-9-16/h5,7-12,14,19H,1,6,13H2,2-4H3/b14-12+/t18-/m1/s1
Clé InChI
LFYJSSARVMHQJB-QIXNEVBVSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
363.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
184 °C - Pensky-Martens closed cup