Celite® Analytical Filter Aid II (CAFA II) Inorganic Adsorbent
SLE ion exchange
Synonyme(s) :
Diatomaceous earth, calcined, CAFA II 100g (Celite® Analytical Filter Aid II)
About This Item
Produits recommandés
product name
Celite® Analytical Filter Aid II (CAFA II),
Conditionnement
pkg of 1 × 1 kg (11486-U)
pkg of 1 × 100 g (11484-U)
pkg of 1 × 500 g (11485-U)
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
Silica
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales