Documents
93081
Supelco
2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Chloro-1,4-diaminobenzene monosulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7ClN2 · H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.66
Numéro Beilstein :
8441373
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;1-5(2,3)4/h1-3H,8-9H2;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
GQFGHCRXPLROOF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable