Principaux documents
814694
TOYOPEARL® DEAE-650C Bulk Media
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 1 L, 100 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® DEAE-650 Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Cl-
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14694
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
100 μm
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Toyopearl DEAE-650 resin is a weak anion exchanger for blood fractionation and other biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed TSKgel DEAE-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3