Principaux documents
27556
Supelco
Flacons ABC
clear glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear glass vial (with marking spot)
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
1.8 mL
Raccords
thread for 9 mm
Description générale
Ces flacons ont un filetage de 9 mm qui permet de les utiliser avec des systèmes robotiques. À utiliser avec des passeurs d′échantillons qui nécessitent des bouchons à vis 12 × 32 mm ou des flacons à sertir.
  • Ouverture 40 % plus large que les flacons standards à vis
  • Conception supérieure du filetage qui assure une parfaite étanchéité
  • Compatibles avec la plupart des passeurs d′échantillons de CG acceptant des flacons à sertir
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Autres remarques
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Informations légales
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
Mingyue Li et al.
Structure (London, England : 1993), 27(5), 806-815 (2019-03-19)
The peroxidation of cardiolipins by reactive oxygen species, which is regulated and enhanced by cytochrome c (cyt c), is a critical signaling event in mitochondrial apoptosis. We probe the molecular underpinnings of this mitochondrial death signal through structural and functional