ZRB1045
Anti-PLCH2 Antibody, clone 3J3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase eta-2;EC:3.1.4.11;Phosphoinositide phospholipase C-eta-2, Phosphoinositide phospholipase C-like 4;PLC-L4;Phospholipase C-like protein 4;Phospholipase C-eta-2;PLC-eta2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3J3, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 154.67 kDa
observed mol wt ~30 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Internal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLCH2(9651)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with His-ABP-tagged recombinant fragment of Human PLCH2.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected His-ABP-tagged recombinant fragment of Human PLCH2.
Tested Applications
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant fragment of human PLCH2.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PLCH2 peptide with a KD of 5.4 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable