WH0005211M3
Monoclonal Anti-PFKL antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686G1648, Anti-DKFZp686L2097, Anti-PFKB, Anti-phosphofructokinase, liver
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PFKL(5211)
Description générale
Immunogène
Sequence
PKEKSNFSLAILNVGAPAAGMNAAVRSAVRTGISHGHTVYVVHDGFEGLAKGQVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGTKRTLPKGQLESIVENIRIYGIHALL
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable