WH0001965M1
Monoclonal Anti-EIF2S1 antibody produced in mouse
clone 3H12-C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-EIF2, Anti-EIF2A, Anti-EIF2alpha, Anti-eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H12-C11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF2S1(1965)
Description générale
Immunogène
Sequence
MPGLSCRFYQHKFPEVEDVVMVNVRSIAEMGAYVSLLEYNNIEGMILLSELSRRRIRSINKLIRIGRNECVVVIRVDKEKGYIDLSKRRVSPEEAIKCEDKFTKSKTVYSILRHVAEVLEYTKDEQLESLFQRTAWVFDDKYKRPGYGAYDAFKHAVSDPSILDSLDLNEDEREVLINNINRRLTPQAVKIRADIEVACYGYEGIDAVKEALRAGLNCSTENMPIKINLIAPPRYVMTTTTLERTEGLSVLSQAMAVIKEKIEEKRGVFNVQMEPKVVTDTDETELARQMERLERENAEVDGDDDAEEMEAKAED
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable