WH0001385M1
Monoclonal Anti-CREB1 antibody produced in mouse
clone 3F1-1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CREB, Anti-MGC9284, Anti-cAMP responsive element binding protein 1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F1-1B2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CREB1(1385)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTMESGAENQQSGDAAVTEAENQQMTVQAQPQIATLAQVSMPAAHATSSAPTVTLVQLPNGQTVQVHGVIQAAQPSVIQSPQVQTVQSSCKDLKRLFSGTQISTIAESEDSQESVDSVTDSQKRREILSRRPSYRKILNDLSSDAPGVPRIEEEKSEEETSAPAITTVTVPTPIYQTSSGQYIAITQGGAIQLANNGTDGVQGLQTLTMTNAAATQPGTTILQYAQTTDGQQILVPSNHVVVQAASGDVQTYQIRTAPTSTIAPGVVMASSPALPTQPAEEAARKREVRLMKNREAARECRRKKKEYVKCLENRVAVLENQNKTLIEELKALKDLYCHKSD
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable