Documents
T9767
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
powder, suitable for electrophoresis
Synonyme(s) :
SBTI
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Inhibiteur de trypsine from Glycine max (soybean), For use as a marker in SDS-PAGE, BioReagent
Source biologique
Glycine max (soybean)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Poids mol.
20,000 Da
Conditionnement
vial of 5 mg
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Solubilité
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) has been used as a standard molecular weight marker in electrophoresis.
Actions biochimiques/physiologiques
Cet inhibiteur agit contre la trypsine ; il présente une activité réduite envers la chymotrypsine et la plasmine. Il inhibe également les protéases dont le mécanisme est similaire à celui de la trypsine, la kallikréine plasmatique et le facteur de coagulation X. L′inhibiteur de trypsine n′agit pas contre les métalloprotéases, les kallikréines tissulaires, les protéases acides ou les thio-protéases. Cet inhibiteur agit en formant un complexe d′une façon stœchiométrique 1 à 1 avec le site actif de la protéase, suivi du clivage d′une seule liaison arginine-isoleucine présente dans l′inhibiteur. L′inhibition est réversible et dépendante du pH.
Composants
The soybean trypsin inhibitor is a monomeric protein containing 181 amino acid residues in a single polypeptide chain crosslinked by two disulfide bridges.
Définition de l'unité
Une unité de trypsine produit une A253 de 0,001 par minute avec l′ester éthylique de N-alpha-benzoyl-L-arginine (BAEE) comme substrat à pH 7,6 et 25 °C.
One trypsin unit = A253 of 0.001 per minute with N-alpha-benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) as substrate at pH 7.6 at 25 °C.
Notes préparatoires
L′inhibiteur de trypsine est soluble dans l′eau et les tampons phosphate à 10 mg/ml. Il est soluble dans des solutions salines équilibrées à 1 mg/ml et dans les milieux sans sérum. Les solutions d′une concentration supérieure à 10 mg/ml peuvent être troubles et de couleur jaune à ambrée. Après le traitement des cellules à la trypsine, les resuspendre dans une solution d′inhibiteur de trypsine à 1 mg/ml pour chaque ml de solution de trypsine utilisée pour la dissociation. La suspension cellulaire doit alors être centrifugée à 1000 tr/min pour former un culot de cellules.
Les solutions maintiennent leur activité lorsqu′elles sont conservées à court terme entre 2 et 8 °C. Les solutions sont stables en aliquotes congelés à -20 °C.
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Endosymbiotic and host proteases in the digestive tract of the invasive snail Pomacea canaliculata: diversity, origin and characterization
Godoy MS, et al.
Testing, 8(6), e66689-e66689 (2013)
Selective enrichment of albumin in biological samples by CE using segmental filling with sodium octyl sulfate in the background electrolyte
Lin Chin-Yu and Tseng Wei-Lung
Electrophoresis, 30(3), 532-539 (2009)
Quantification of tear proteins by SDS-PAGE with an internal standard protein: a new method with special reference to small volume tears
Li K, et al.
Graefe'S Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht Von Graefes Archiv Fur Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie, 248(6), 853-862 (2010)
Martín S Godoy et al.
PloS one, 8(6), e66689-e66689 (2013-07-03)
Digestive proteases of the digestive tract of the apple snail Pomacea canaliculata were studied. Luminal protease activity was found in the crop, the style sac and the coiled gut and was significantly higher in the coiled gut. Several protease bands
Isabelle Le Potier et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1466, 1-10 (2016-07-31)
Capillary electrophoresis (CE) coupled to fluorescence detection is an invaluable technique for the quantitative analysis of proteins of interest in the field of clinical diagnosis and quality control of novel biotechnology products. The various chemical and instrumental approaches that have
Articles
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Protocoles
Natural trypsin inhibitors (serpins) regulate protein activation and catabolism by inhibiting serine proteases in vivo.
Chromatograms
application for HPLC