SRP6318
Kininogen,HMW from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, Fitzgerald factor, High molecular weight Kininogen, KNG, Kininogen-1 heavy chain, Kininogen-1 light chain, Low molecular weight growth-promoting, Lysyl-bradykinin, T-kinin Bradykinin, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
120 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... KNG1(3827)
Description générale
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable