Principaux documents
SRP0687
Sigma-Aldrich
RSK Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
1 MG
92.60 CHF
92.60 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Changer de vue
1 MG
92.60 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
92.60 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Nom du produit
RSK Substrate, ≥95% (HPLC)
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
1242.5
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Application
Useful as a substrate for RSK1, RSK2, or RSK3 protein kinase.
Actions biochimiques/physiologiques
The RSK sub peptide sequence (KRRRLSSLRA) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-239).
Séquence
KRRRLSSLRA
Reconstitution
Reconstitute in distilled water to a final concentration of 1mg/mL.
Stockage et stabilité
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable