SRP0276
PDE10A Active from mouse
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Dual-substrate cAMP and cGMP, cyclic nucleotide phosphodiesterase, PDE10A2 brain-specific isoform, Phosphodiesterase 10A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
114.5 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... PDE10A(23984)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires