SML3533
BAY-0361
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(3-Cyano-2-(2′-fluoro-3′-methylbiphenyl-4-yl)-1,7-naphthyridin-4-ylamino)butanoic acid, BAY 0361, BAY 091 inactive control, BAY 091 negative control, BAY-091 inactive control, BAY-091 negative control, BAY0361, BAY091 inactive control, BAY091 negative control
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N#CC1=C(N=C2C=NC=CC2=C1N[C@@H](CC)C(O)=O)C3=CC=C(C=C3)C4=C(C(C)=CC=C4)F
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable