SML3222
TM-N1324
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1,4,5,7-tetrahydro-3-methyl-1-(9H-purin-6-yl)-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=NN(C(N2)=C1C(C3=C(Cl)C=C(F)C=C3)CC2=O)C4=NC=NC5=C4NC=N5
Clé InChI
CYQNVXRIWKKWQG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable