SML2949
LY2112688 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ac-D-Arg-c(Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2, trifluoroacetate salt, Ac-D-Arg-cyclo[Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys]-NH2, trifluoroacetate salt, Ac-rCEHfRWC-NH2, TFA (D-amino acids in lower case; C2→C8 disulfide), Acetyl-D-Arg-Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys-NH2, trifluoroacetate salt (Cys2→Cys8 disulfide), LY 2112688 TFA salt, LY-2112688 TFA salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable