SML2810
Prostetin Trifluoroacetic acid salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-(4-(3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzyl)piperazin-1-yl)ethan-1-ol Trifluoroacetic acid salt, 2-(4-(4-(3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzyl)piperazin-1-yl)ethanol Trifluoroacetic acid salt, 4-[[4-[3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]phenyl]methyl]-1-piperazineethanol Trifluoroacetic acid salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable