SML1967
N6-(4-Hydroxybenzyl) adenine riboside
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]adenosine, N6-(4-Hydroxybenzyl)-adenosine, NHBA, T1-11
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=C(O)C=C4)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-1-3-10(24)4-2-9/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
Clé InChI
UGVIXKXYLBAZND-LSCFUAHRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable