SML1074
R1530
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(2-Chlorophenyl)-7-fluoro-1,2-dihydro-8-methoxy-3-methyl-pyrazolo[3,4-b][1,4]benzodiazepine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
, white to yellow to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC=CC=C1C2=NC3=C(C)NN=C3NC4=C2C=C(F)C(OC)=C4
InChI
1S/C18H14ClFN4O/c1-9-16-18(24-23-9)21-14-8-15(25-2)13(20)7-11(14)17(22-16)10-5-3-4-6-12(10)19/h3-8H,1-2H3,(H2,21,23,24)
Clé InChI
UOVCGJXDGOGOCZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... AURKA(6790) , FGFR1(2260) , FGFR2(2263) , FLT1(2321) , FLT3(2322) , FLT4(2324) , KDR(3791) , PDGFRB(5159) , PLK4(10733)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable