SML0376
CGS 9895
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,5-Dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-3H-pyrazolo[4,3-c]quinolin-3-one, NSC 373970
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
light yellow to light brown
Solubilité
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)N2N=C3C(=CNc4ccccc34)C2=O
InChI
1S/C17H13N3O2/c1-22-12-8-6-11(7-9-12)20-17(21)14-10-18-15-5-3-2-4-13(15)16(14)19-20/h2-10,18H,1H3
Clé InChI
KSKRJZMRHSNRBX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.