SBR00043
PK150
Sorafenib analog
Forme
powder
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC1(Oc2c(ccc(c2)NC(=O)Nc3cc(c(cc3)Cl)C(F)(F)F)O1)F
InChI
1S/C15H8ClF5N2O3/c16-10-3-1-7(5-9(10)14(17,18)19)22-13(24)23-8-2-4-11-12(6-8)26-15(20,21)25-11/h1-6H,(H2,22,23,24)
Clé InChI
SHPYXCLUNMOJOB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable