SBP3500558
BANP Blocking Peptide for SAB3500558
57.20 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
About This Item
57.20 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
200 μg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Immunogène
Application
Liaison
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable