Principaux documents
SAB5202248
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone S415-24
100 μG
341.50 CHF
341.50 CHF
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Changer de vue
100 μG
341.50 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.45
341.50 CHF
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S415-24, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
55 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABRA5(2558)
Catégories apparentées
Immunogène
Fusion protein amino acids 368-419 (last cytoplasmic domain before extracellular C-terminus) of human GABA A Receptor Alpha5.
Forme physique
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2