SAB4501112
Anti-ABHD12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Abhydrolase domain-containing protein 12
389.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
About This Item
389.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 45 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABHD12(26090)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 231-280
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable