SAB4200189
Anti-Sumo-1 antibody, Rat monoclonal
clone 4D12, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-DAP1, Anti-GMP1, Anti-OFC10 CLEFT LIP WITH OR WITHOUT CLEFT PALATE, NONSYNDROMIC, 10, Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 SENTRIN PIC1 OROFACIAL CLEFT 10, INCLUDED; OFC10, Anti-SMT3H3 SMT3C, Anti-UBL1, SMT3, YEAST, HOMOLOG 3, Anti-small ubiquitin-like modifier 1, Anti-ubiquitin-like 1, Monoclonal Anti-Sumo-1, SUMO-1, SUMO1
About This Item
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~12 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUMO1(7341)
mouse ... Sumo1(22216)
rat ... Sumo1(301442)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable