SAB3700263
Anti-goat IgG (H+L)-Rhodamine antibody produced in mouse
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Rhodamine, TRITC
213.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
About This Item
213.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
rhodamine conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
goat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Propriétés physiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable