SAB2702182
Monoclonal Anti-Urease B antibody produced in mouse
clone GT962, affinity isolated antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT962, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
62kDa
Espèces réactives
Helicobacter pylori
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
western blot: 5000-20000
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1