SAB1413094
Monoclonal Anti-AKT1 (phospho S473) antibody produced in rabbit
clone IFD-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IFD-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer473)
Informations sur le gène
human ... AKT1(207)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable